Learn More
Phosphate de sodium, monobasique dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, monobasic dihydrate |
| Point de fusion | 60.0°C |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | NaH2PO4·2H2O |
| Merck Index | 15,879 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 156.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Qualité | Extra pur |
| Afficher plus |