Learn More
Phosphate de sodium, monobasique dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 10227070
Marque: Thermo Scientific Acros 271750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H2NaO42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.01
Numéro MDL MFCD00149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Point de fusion 60.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaH2PO4·2H2O
Merck Index 15, 8790
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 156.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 24% max.
Conditionnement Bouteille en plastique