Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium monobasique, conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15600740 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
Code produit. 15600740
Marque: Honeywell-Fluka 042691KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H6NaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 156.006
Numéro MDL MFCD00149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaH2PO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 156.01g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)