Learn More
Melford Phosphate monosodique monohydraté
Description
Le monohydraté de phosphate de sodium est un composé chimique couramment connu sous le nom de phosphate monosodique monohydraté ou de phosphate de sodium dihydrogène monohydraté.
Dans le domaine des sciences de la vie, il est principalement utilisé comme agent tampon et comme source d'ions phosphate. Les solutions tampons contribuent à maintenir un pH stable dans les processus biologiques et biochimiques, assurant des conditions optimales pour les réactions enzymatiques, la culture cellulaire et d'autres techniques de biologie moléculaire.
Le phosphate monosodique monohydraté est couramment utilisé en laboratoire pour la préparation de solutions tampons présentant des plages de pH et des capacités tampon spécifiques. Il est particulièrement utile dans les applications où une plage de pH plus basse est souhaitée, car il possède une capacité tampon dans la plage de pH acide.
De plus, ce composé est utilisé dans divers tests biologiques et biochimiques, dans des procédés de purification des protéines et dans la formulation de kits de diagnostic et de produits pharmaceutiques. Elle sert de source d'ions phosphate, essentiels à de nombreux processus biologiques tels que la synthèse de l'ADN et de l'ARN, le métabolisme énergétique et la transduction du signal.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate |
| CAS | 10049-21-5 |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | NaH2PO4-H2O |