Learn More
Melford Phosphate monosodique monohydraté
Code produit 30018787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018787 5 kg 5kg
30018785 1 kg 1kg
30018786 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018787 Fournisseur Melford Code fournisseur S231205000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Le phosphate monosodique monohydraté est un composé chimique communément appelé phosphate monosodique monohydraté ou dihydrogénophosphate de sodium monohydraté.
Le monohydraté de phosphate de sodium est un composé chimique couramment connu sous le nom de phosphate monosodique monohydraté ou de phosphate de sodium dihydrogène monohydraté.
Dans le domaine des sciences de la vie, il est principalement utilisé comme agent tampon et comme source d'ions phosphate. Les solutions tampons contribuent à maintenir un pH stable dans les processus biologiques et biochimiques, assurant des conditions optimales pour les réactions enzymatiques, la culture cellulaire et d'autres techniques de biologie moléculaire.
Le phosphate monosodique monohydraté est couramment utilisé en laboratoire pour la préparation de solutions tampons présentant des plages de pH et des capacités tampon spécifiques. Il est particulièrement utile dans les applications où une plage de pH plus basse est souhaitée, car il possède une capacité tampon dans la plage de pH acide.
De plus, ce composé est utilisé dans divers tests biologiques et biochimiques, dans des procédés de purification des protéines et dans la formulation de kits de diagnostic et de produits pharmaceutiques. Elle sert de source d'ions phosphate, essentiels à de nombreux processus biologiques tels que la synthèse de l'ADN et de l'ARN, le métabolisme énergétique et la transduction du signal.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Quantité 5 kg
Formule moléculaire NaH2PO4-H2O