Learn More
Phosphate de sodium monobasique monohydraté, 98,0-102,0 %, (poudre cristalline blanche/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11444662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11444662 1 kg
11454662 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444662 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219144201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC hydrate d'acide phosphorique de sodium
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Poids de la formule 137.99
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate