Learn More
Phosphate de sodium monobasique monohydraté, 98,0-102,0 %, (poudre cristalline blanche/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0-102.0% |
| Poids de la formule | 137.99 |
| Pourcentage de pureté | 100.1% |
| Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate