Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10566992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566992 25 g Flacon en plastique 25g
10657961 500 g Flacon en plastique 500g
10708922 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11924291 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10566992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424390250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    24.65€ / 25g
    Économisez 4.75€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS