Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12605107 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12605107 5 kg 5kg
12695097 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12605107 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447740050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    323.00€ / 5kg
    Économisez 22.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Phosphate de sodium monobasique monohydraté, 98 %, H2NaO4P.H2O, numéro CAS-10049-21-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Point de fusion 100.0°C
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 5 kg
Conditionnement Plastic Bottle
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.