Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
| Point de fusion | 100.0°C |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | NaH2PO4·H2O |
| Merck Index | 15,879 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Nom IUPAC | dihydrogénophosphate de sodium hydraté |
| Afficher plus |