Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, monohydraté monobasique, 99,5+ %, pour biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
| Point de fusion | 100.0°C |
| Forme physique | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Formule linéaire | NaH2PO4·H2O |
| Merck Index | 15,879 |
| Informations sur la solubilité | Clear colorless |
| Poids de la formule | 137.99 |
| Afficher plus |