Learn More
Phosphate de sodium, monohydraté monobasique, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226410 500 g Flacon en plastique 500g
10513544 250 g Flacon en plastique 250g
10523864 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    55.65€ / 500g
    Économisez 10.70€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaH2PO4·H2O
Fieser 01,395
Merck Index 15, 8790
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique