Learn More
Monohydrate monobase phosphate de sodium, réactif ACS, Solstice
Code produit 15618150 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
3 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3kg
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15618150 1 kg 1kg
15638150 25 g 25g
15628150 250 g 250g
15658150 500 g 500g
15648150 3 kg 3kg
15668150 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15618150 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S96381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    108.73€ / 1kg
    Économisez 11.27€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate monobasic monohydrate
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaH2PO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Poids de la formule 137,99g/mol
Pourcentage de pureté 98 à 102 %, ≥98 %
Qualité Réactif ACS