Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, monohydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15588174 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15588174 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15588174 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 382001
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
High-purity crystalline powder meeting USP and FCC standards for laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Monobasique, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire H5NaO5P
Numéro MDL MFCD00149208
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
CID PubChem 516949
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.04kg