Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, anhydre, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit 15558204 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15558204 2.5 kg Flacon poly 1 pièce
15539670 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15558204 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 401105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.28€
    859.92€ / 1 pièces
    Économisez 242.36€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Monobasique, Monohydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 137.99
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.04kg