Learn More
Phosphate de sodium monobasique monohydraté, pour l’analyse ACS, 98,0 à 102,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11424662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424662 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424662 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191442.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    35.70€ / 100g
    Économisez 1.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate monobasic monohydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 10049-21-5
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98,0 à 102,0 %
Formule moléculaire H5NaO5P
Numéro MDL MFCD00149208
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nom IUPAC hydrate d'acide phosphorique de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
CID PubChem 516949
Poids de la formule 137.99
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate