Learn More
Phosphate de sodium monobasique monohydraté MP Biomedicals™
Code produit 11434662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434662 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434662 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191442.5
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Phosphate de sodium monobasique monohydraté MP Biomedicals est un réactif doté d'une très haute capacité tampon. Il est utile en association avec le phosphate disodique dans la préparation de
Le phosphate de sodium se présente sous plusieurs formes : monobasique (NaH 2 PO 4 ), dibasique (Na 2 HPO 4 ) et tribasique (Na 3 PO 4 ). La plupart des solutions tampon de phosphate de sodium neutres sont constituées de mélanges des formes monobasique et dibasique à des degrés variables, en fonction du pH souhaité pour l'application. Il est utilisé dans de nombreuses applications, notamment la purification des anticorps.
Spécification
CAS 10049-21-5
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire H5NaO5P
Numéro MDL MFCD00149208
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Informations sur la solubilité Librement soluble dans l’eau ; insoluble dans l’éthanol.
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Nom IUPAC hydrate d'acide phosphorique de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
CID PubChem 516949
Poids de la formule 137.99
Pourcentage de pureté 98,0 % à 102,0 %
Qualité ACS