Learn More
Phosphate de sodium monobasique, MP Biomedicals™
Code produit 11494646 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
0.10kg
0.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494646 100 g 0.10kg
11404656 500 g 0.50kg
11414656 1 kg -
11424656 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11494646 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02199202.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    37.80€ / 0.1kg
    Économisez 1.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Offre une capacité tampon très élevée. Le monohydrate de phosphate de sodium monobasique de MP Biomedicals est un réactif avec diverses utilisations en laboratoire et dans les domaines de l’industrie et de la fabrication. La plupart des solutions tampons
Le phosphate de sodium se présente sous plusieurs formes : monobasique (NaH2PO4), dibasique (Na2HPO4) et tribasique (Na3PO4).La plupart des solutions tampons neutres de phosphate de sodium consistent en un mélange des formes monobasique et dibasique à des degrés divers, selon le pH désiré.
  • Un tableau pour la préparation du tampon phosphate de sodium 0,1 M à 25°C à l’aide de diverses proportions de phosphate de sodium monobasique et de phosphate de sodium dibasique a été publié.
  • Une étude a été menée sur l’effet des cycles de stockage en congélation-décongélation sur les protéines dans les solutions tampons de phosphate de sodium et de phosphate de potassium.
  • L’effet de 5 mm de phosphate de sodium sur l’efficacité de l’analyse par spectrométrie de mobilité ionique (IMS) avec ionisation par électronébulisation (ESI) a été évalué.
  • Un protocole pour la purification des anticorps monoclonaux IgG1 de souris apyrogènes qui utilisent 10 mM de phosphate de sodium (pH de 7,4) a été publié.
  • Une méthode HPLC d’appariement d’ions pour l’analyse de l’acide 5-aminosalicylique a été élaborée.
  • Une méthode CCM pour la séparation des sucres nucléotidiques dans l’étude de l’activité de la glycosyltransférase a été publiée.
Le phosphate de sodium monobasique monohydraté peut être appliqué à de nombreuses utilisations :
  • En tant qu’agent séquestrant, émulsifiant et tampon dans les aliments
  • Mordant pour la teinture
  • Pondération de la soie pour le tannage
  • Fabrication d’émaux, de céramiques, de détergents, de composés pour chaudières
  • Agent ignifuge
  • Dans la soudure et le brasage, pour remplacer le borax
  • Réactif et tampon en chimie analytique
  • Agent cathartique
  • Agent laxatif
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98,0 – 103,0 %
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL), ce qui donne une solution claire et incolore.
Nom IUPAC hydrate d'acide phosphorique de sodium
Poids de la formule 137,99g/mol
Pourcentage de pureté 98.4%
Qualité USP