Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, monohydraté, conforme à plusieurs pharmacopées, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15528174 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528174 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15388491 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15528174 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 380205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1262.03€
    966.02€ / 2.5kg
    Économisez 296.01€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 137.99
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Monobasique, Monohydrate
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 137.99
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.04kg