Learn More
Monobase monobase de phosphate de sodium, Puriss. p.a., Réactif ACS, ≥99,0 % (T), Solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Point de fusion | 650 °C (substance anhydre) |
| CAS | 10049-21-5 |
| Couleur | Blanc |
| % max. CAS | 1 |
| pH | 4.1 à 4.5 |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | H5NaO5P |
| Formule linéaire | NaH2PO4 · H2O |
| Numéro MDL | MFCD00149208 |
| Afficher plus |