Learn More
Monobase monobase phosphate de sodium, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Code produit 15646790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15646790 1 kg 1kg
15656790 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646790 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 715041KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate monobasic monohydrate
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaH2PO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 137,99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (T)
Qualité ACS/certifié pur