Learn More
Monobase monobase de phosphate de sodium, TRC
Code produit 30137062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137062 5 g 5g
30136724 25 g 25g
30003915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137062 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6670455G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire Na . H2 O . H2 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 137.99
Synonyme Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Poids de la formule 137.9694
Pourcentage de pureté >95%