Learn More
Phosphate de sodium, tribasique, anhydre, tech, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium phosphate, tribasic is used in soaps, detergents, photographic developers, water softeners and boiler scale removers. It is used as a food additive, as cleaning agents, as a protein precipitant and an active ingredient in fluxes designed to deoxygenate nonferrous metals for casting. It is used to prepare chlorinated trisodium phosphate by reacting with sodium hypochlorite and used as a disinfectant and bleach. Further, it is used in dairy substitutes and to inhibit mold. In addition, it is employed in ceramic production. It is also used for the preservation of biologically active soil samples and fractionization of nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, tribasic, anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide. |
| Poids de la formule | 163.94 |
| Qualité | Technique |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Aspect | White powder |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium phosphate