Learn More
Phosphate de sodium tribasique dodécahydraté, 98+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10158190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10158190 500 g Flacon en plastique 500g
10582364 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10158190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    38.00€ / 500g
    Économisez 1.15€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10101-89-0 | Na3O4P·12H2O | 380.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-89-0
Formule moléculaire Na3O4P·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 380.13
Numéro MDL MFCD00149198
Clé InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
CID PubChem 61473
Nom IUPAC phosphate trisodique dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Point de fusion 75.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.62
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Densité 1.6200g/mL
Formule linéaire Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 380.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tribasic sodium phosphate dodecahydrate