Learn More
Phosphate de sodium, tribasique, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10569993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 10569993
Marque: Thermo Scientific Acros 389810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-54-9
Formule moléculaire Na3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 163.94
Numéro MDL MFCD00003510
Clé InChI RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
CID PubChem 24243
ChEBI CHEBI:37583
Nom IUPAC phosphate trisodique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, tribasic
Note relative au nom Anhydrous, Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na3PO4
Merck Index 15, 8792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 88g/L (20°C)
Poids de la formule 163.94
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, tribasic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.