Learn More
Phosphite de sodium dibasique pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11994281 250 g Flacon en verre 250g
11984281 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428502500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13517-23-2
Formule moléculaire HNa2O35H2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.02
Synonyme sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15,8793
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 216.02
Pourcentage de pureté 98%