Learn More
Sodium, solution étalon de plasma, Na 1000 μg/ml, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321389 50 mL 50mL
11331389 100 mL 100mL
11480340 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013832.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Na2CO3 in 5% HNO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Na2CO3 in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00085307
Spécification
Note relative au nom Na 1000μg/mL
Tension de vapeur 23hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL