Learn More
Polyphosphate de sodium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10268893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10268893 1 kg Flacon en plastique 1kg
10055293 250 g Flacon en plastique 250g
10025533 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10268893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75€
    50.65€ / 1kg
    Économisez 9.10€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50813-16-6 ∣ (NaO3P)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50813-16-6
Formule moléculaire (NaO3P)n
Numéro MDL MFCD00134118
Synonyme hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
Nom IUPAC Polyphosphate de sodium
SMILES [Na]OP(-*)(=O)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium polyphosphate
Point de fusion 600.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (NaPO3)n
Merck Index 15, 8773
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/l (20°C)
Pourcentage de pureté 65 to 70%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium polyphosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.