Learn More
Tartrate de potassium de sodium tétrahydraté, ≥99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11486602 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486602 5 kg 5kg
11476602 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486602 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215015605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    313.95€ / 5kg
    Économisez 16.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-03-2027
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Numéro MDL MFCD00150989
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Nom IUPAC potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Poids de la formule 282.2
Pourcentage de pureté ≥99 %
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.