Learn More
Proponiate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10182680 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182680 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10182680 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 285°C
CAS 137-40-6
Couleur Blanc
pH 8 to 10.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C3H5NaO2
Numéro MDL 2759
Synonyme sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
Clé InChI JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ;propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 96.061
CID PubChem 2723816
Poids de la formule 96.06g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique