Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle de sodium, LoGiCal
Code produit 30459221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459221 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459221 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0432.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Noms d’analytes ou de composants Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nom IUPAC sodium;4-propoxycarbonylphénolate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 202.18
Quantité 10 mg
Poids de la formule 202,0606 g/mol