Learn More
Parahydroxybenzoate de propyle de sodium, Mikromol™
Description
Parahydroxybenzoate de propyle de sodium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-69-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H11 O3 . Na |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Nom IUPAC | sodium ;4-propoxycarbonate phénolate |
| Afficher plus |