Learn More
Pyrophosphate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le pyrophosphate de sodium est utilisé dans l‘adoucisseur d‘eau, le détergent, l‘agent émulsifiant, l‘agent nettoyant pour métaux et le supplément nutritionnel. Il agit comme agent tampon, agent épaississant et agent dispersant. Il agit également comme agent de contrôle tartare dans le dentifrice et la soie dentaire. De plus, il est utilisé comme agent chélateur dans les études antimicrobiennes. Il est également utilisé comme additif alimentaire dans les aliments courants tels que les pépites de poulet, la viande de crabe et le thon en conserve.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool éthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium pyrophosphate |
| Point de fusion | 988°C |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1000 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 2.534 |
| Formule linéaire | Na4P2O7 |
| Merck Index | 14,9240 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol. |
| Poids de la formule | 265.9 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium pyrophosphate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium pyrophosphate