Learn More
Pyrophosphate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488177 250 g 250g
11478177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17546.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le pyrophosphate de sodium est utilisé dans l‘adoucisseur d‘eau, le détergent, l‘agent émulsifiant, l‘agent nettoyant pour métaux et le supplément nutritionnel. Il agit comme agent tampon, agent épaississant et agent dispersant. Il agit également comme agent de contrôle tartare dans le dentifrice et la soie dentaire. De plus, il est utilisé comme agent chélateur dans les études antimicrobiennes. Il est également utilisé comme additif alimentaire dans les aliments courants tels que les pépites de poulet, la viande de crabe et le thon en conserve.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l‘alcool éthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-88-5
Formule moléculaire Na4O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 265.90
Numéro MDL MFCD00003513
Clé InChI FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
CID PubChem 24403
ChEBI CHEBI:71240
Nom IUPAC tetrasodium (phosphonatooxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pyrophosphate
Point de fusion 988°C
Forme physique Powder
Quantité 250 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.534
Formule linéaire Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Poids de la formule 265.9
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pyrophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphate