Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, qualité ACS, 99 - 103 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337718
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11337718
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033385.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
Sodium pyrophosphate decahydrate is used as a buffering agent, an emulsifier, a thickening agent, a food additive and a dispersing agent. It acts as a tartar control agent in tooth paste and dental floss and is used to remove calcium and magnesium from saliva, thereby avoiding its deposition on teeth. It is utilized in detergents to prevent deposition on cloth. It is useful in the preparation of an EDTA-sodium pyrophosphate extraction buffer for microcystin analysis of soil samples. In antimicrobial studies, it is used as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-36-1
Formule moléculaire H20Na4O17P2
Poids moléculaire (g/mol) 446.05
Numéro MDL MFCD00149200
Clé InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
CID PubChem 3084150
Nom IUPAC Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pyrophosphate decahydrate
Point de fusion 79.5°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99-103%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Poids de la formule 446.06 (265.90 Anhydrous)
Qualité ACS
Aspect White crystalline
Densité 1.82 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium pyrophosphatedecahydrate