Learn More
Pyruvate de sodium, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15588114 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15588114 1 kg Flacon en verre ambré à col large 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15588114 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 335402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1576.20€
    1129.52€ / 1kg
    Économisez 446.68€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 110.044
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nom IUPAC sodium ; 2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Pyruvate
Quantité 1 kg
Poids de la formule 110.05
Pourcentage de pureté ≥99.6%
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large