Learn More
Pyruvate de sodium, qualité de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium pyruvate |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | CH3COCOONa |
| Beilstein | 3568341 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water |
| Poids de la formule | 110.04 |
| Qualité | Culture cellulaire |