Learn More
Pyruvate de sodium, qualité de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454339 100 g 100g
15444339 50 g 50g
15464339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61840.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    170.65€ / 100g
    Économisez 33.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110.044 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113-24-6
Formule moléculaire C3H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 110.044
Numéro MDL MFCD00002586
Clé InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
CID PubChem 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nom IUPAC Sodium ; 2-oxopropanoate
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pyruvate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Informations sur la solubilité Freely soluble in water
Poids de la formule 110.04
Qualité Culture cellulaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate