Learn More
Sodium Salicylate, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 10092520 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10092520 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10092520 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 2028.0250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de laboratoire
Spécification
CAS 54-21-7
Point de fusion 200°C
Plage de pourcentage du dosage min. 99.5%
Notes de pourcentage du dosage After drying
Formule moléculaire C7H5NaO3
Numéro MDL MFCD00002440
Synonyme Salicylate de sodium
Clé InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Nom IUPAC sodium 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
Densité 0.32 g/cm³ (20°C)
Quantité 250 g