Learn More
Salicylate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10030460 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10030460
Marque: Fisher Chemical S/6200/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
C7H5NaO3, numéro CAS-54-21-7, cline, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonine, 2-hydroxybenzoate de sodium, salicylate de sodium, 500 g, CHEBI:9180, blanc, 160,1 g/mol, ABMQHUPB UHFFFAOYSA-M, 2-hydroxybenzoate de sodium, 200 °C, 2440, 160.104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 200°C
CAS 54-21-7
Couleur Blanc
Forme physique Pleine
Quantité 500 g
Formule moléculaire C7H5NaO3
Numéro MDL 2440
Synonyme sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
Clé InChI ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 160.104
CID PubChem 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Poids de la formule 160.1g/mol
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.