Learn More
Salicylate de sodium, Mikromol™
Code produit 17921706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921706 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17921706 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1370.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Salicylate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Noms d’analytes ou de composants Sodium Salicylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 160.1
Quantité 250 mg
Poids de la formule 160,0136 g/mol