Learn More
Sodium Selenate, ≥95% (elemental analysis), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15668070 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15668070 10 g Flacon poly 10g
15658070 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15668070 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur S088210G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥95% (elemental analysis)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13410-01-0
Formule moléculaire Na2O4Se
Poids moléculaire (g/mol) 188.95
Numéro MDL MFCD00003490
Clé InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
CID PubChem 25960
ChEBI CHEBI:77775
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenate
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5 (at 18.90g/L 25°C)
Quantité 10 g
Formule linéaire Na2SeO4
Numéro UN UN2630
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC disodium;selenate
Poids de la formule 188.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥95% (elemental analysis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 3.213g/cu.cm at 17.5°C