Learn More
Sélénate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10177083 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10177083 25 g Flacon en verre 25g
10095193 100 g Flacon en verre 100g
10278653 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10177083 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13410-01-0 | Na2O4Se | 188.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13410-01-0
Formule moléculaire Na2O4Se
Poids moléculaire (g/mol) 188.95
Numéro MDL MFCD00003490
Clé InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
CID PubChem 25960
ChEBI CHEBI:77775
Nom IUPAC séléniate disodique
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Merck Index 15, 8800
Informations sur la solubilité Solubility in water: 19g/L (20°C)
Poids de la formule 188.94
Pourcentage de pureté 98%
Identification confirmed
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium selenate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.