Learn More
Sélénate de sodium hydraté, TRC
Code produit 30427752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427752 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS224760500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Quantité 500 mg
Formule moléculaire 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Synonyme Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC Disodium ; sélénate ; décahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 369.09
Poids de la formule 369.981