Learn More
Sélénate de sodium hydraté, TRC
Code produit 30419535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419535 250 mg 250mg
30419035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30419535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS224760250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Quantité 250 mg
Formule moléculaire 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Synonyme Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC Disodium ; sélénate ; décahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 369.09
Poids de la formule 369.981