Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Selenate |
| CAS | 13410-01-0 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | Na2O4Se |
| Numéro MDL | MFCD00003490 |
| Synonyme | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
| Clé InChI | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | sélénate disodique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.95 |
| Afficher plus |