Learn More
Sélénite de sodium, 44-46 % Se, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10318340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10318340 25 g Flacon en verre 25g
10701481 100 g Flacon en verre 100g
10794294 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10318340 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 200730250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10102-18-8 | Na2O3Se | 172.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-18-8
Formule moléculaire Na2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 172.94
Numéro MDL MFCD00003489
Clé InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
CID PubChem 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nom IUPAC Disodium ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenite
Point de fusion 350°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à beige
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2SeO3
Merck Index 15, 8802
Informations sur la solubilité Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 172.94
Pourcentage de pureté 44 to 46% Se
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium selenite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.