Learn More
Sélénite de sodium,∽ 98%, (poudre blanche à blanc cassé), MP Biomedicals
Code produit 11456332 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456332 500 g
11446332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456332 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210292890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10102-18-8 | Formula: Na2O3Se | Weight: 172.948 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 10102-18-8
Formule moléculaire Na2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 172.948
Clé InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
CID PubChem 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nom IUPAC Disodium ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Selenite
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ∽98 %
Poids de la formule 172.9