Learn More
Sélénite de sodium anhydre, 99 % min., généralement 99,75 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376449 500 g 500g
11366449 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012585.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dans la fabrication du verre
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-18-8
Formule moléculaire Na2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 172.948
Numéro MDL MFCD00003489
Clé InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
CID PubChem 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nom IUPAC Disodium ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenite
Point de fusion >350°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage Généralement ≤99,75 % (base de métaux)
Formule linéaire Na2SeO3
Numéro UN UN2630
Merck Index 14,8673
Informations sur la solubilité Freely soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water; Insoluble in alcohol and ethanol.
Poids de la formule 172.94
Pourcentage de pureté ≤99%
Qualité Ungraded