Learn More
Sélénite de sodium, TRC
Code produit 30414607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS0808535G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Selenite
CAS 10102-18-8
Quantité 5 g
Formule moléculaire 2 Na . O3 Se
Synonyme Microgan Se, Disodium Selenium Trioxide, Ekosel C-BB, Neoselen Selamin, Selemag, Sodium Selenium Oxide (Na2SeO3), Ekosel C-BB, Disodium Selenite
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
Nom IUPAC Disodium ; sélénite
Poids moléculaire (g/mol) 172.94
Poids de la formule 173.8808